Få mere at vide
Nitroso-R-Salt, Extra Pure, SLR, Determination Of Cobalt, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10724191 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10724191 25 g Plastic powder jar 25g
1 options
Artikelnummer. 10724191 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. N/3650/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
25g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 525-05-3
Smeltepunkt 300°C
Farve Orange to Yellow
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C10H5NNa2O8S2
MDL nummer MFCD00149246
Mængde 25 g
Synonym nitroso-r salt, nitroso r, sodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate, disodium 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonate, nitroso r salt, 1-nitroso-3,6-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-nitroso-, disodium salt, 3-hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulphonate
InChI nøgle DMKMTGULLYISBH-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].OC1=C(N=O)C2=CC=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
IUPAC navn disodium;3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate
Molekylvægt (g/mol) 377.25
PubChem CID 10672
Formel vægt 377.25g/mol
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid, disodium salt hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.