Få mere at vide
Nitrosamines Mix 1 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣N-Nitroso-diphenylamine |
| CAS | 62-75-9, 621-64-7, 86-30-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣N-Nitroso-diphenylamine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Industry Type | Food Testing |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | N-Nitrosodimethylamine 2000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-propylamine 2000 μg/mL∣N-Nitroso-diphenylamine 2000 μg/mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?