Få mere at vide
Nitrosamines Mix 1 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319055
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319055 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30319055 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREYA08070100ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣N-Nitroso-diphenylamine
CAS 62-75-9, 621-64-7, 86-30-6
Analyt- eller komponentnavne N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣N-Nitroso-diphenylamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Food Testing
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) N-Nitrosodimethylamine 2000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-propylamine 2000 μg/mL∣N-Nitroso-diphenylamine 2000 μg/mL
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.