Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| 1-Nitrosopyrrolidin | 930-55-2 | 2000 μg/ml |
| N-nitrosodiethylamin | 55-18-5 | 2000 μg/ml |
| N-nitrosodimethylamin | 62-75-9 | 2000 μg/ml |
| N-Nitrosodi-n-butylamin | 924-16-3 | 2000 μg/ml |
| N-Nitrosodi-n-propylamin | 621-64-7 | 2000 μg/ml |
| N-nitrosodiphenylamin | 86-30-6 | 2000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrosamines Mix |
| Navn note | SW-846 Method 8270C |
| Emballage | 2 ml ravfarvet forskåren glasampul |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metoder | For US EPA Method 8270C |
| Teknik | AA, ICP |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Type | Certified Reference Material |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methylene Chloride |
| Mængde | 1 ml |
Sikkerhed og håndtering
- NITROSAMINES MIX
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, 1-nitrosopyrrolidine, diethylnitrosoamine,N-nitrosodibutylamine, nitrosodipropylam
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug