Få mere at vide
Nitrosaminblanding 251 1000 μg/ml i ethanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-N-nitroso-1-hexadecylamine∣N-Methyl-N-nitroso-1-octadecylamine∣N-Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine∣N-Nitrosodibenzylamine∣N-Nitrosodicyclohexylamine∣N-Nitrosodiisobutylamine∣N-Nitrosodiisononylamine∣N-Nitroso-diphenylamine∣N-Nitroso-N-ethylaniline∣N-Nitroso-N-methylbenzylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine |
| CAS | 98648-34-1, 69112-94-3, 53609-64-6, 5336-53-8, 947-92-2, 997-95-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Methyl-N-nitroso-1-hexadecylamine∣N-Methyl-N-nitroso-1-octadecylamine∣N-Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine∣N-Nitrosodibenzylamine∣N-Nitrosodicyclohexylamine∣N-Nitrosodiisobutylamine∣N-Nitrosodiisononylamine∣N-Nitroso-diphenylamine∣N-Nitroso-N-ethylaniline∣N-Nitroso-N-methylbenzylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Ethanol |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | N-Methyl-N-nitroso-1-hexadecylamine 1000 μg/mL∣N-Methyl-N-nitroso-1-octadecylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine 1000 μg/mL∣N-Nitrosodibenzylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosodicyclohexylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosodiisobutylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosodiisononylamine 1000 μg/mL∣N-Nitroso-diphenylamine 1000 μg/mL∣N-Nitroso-N-ethylaniline 1000 μg/mL∣N-Nitroso-N-methylbenzylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosopiperidine 1000 μg/mL∣N-Nitrosopyrrolidine 1000 μg/mL |