Få mere at vide
Nitronium Tetrafluoroborat (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30480554
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480554 100 mg
30470839 50 mg
30473524 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30480554 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN496868100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13826-86-3
Molekylær formel BF4NO2
Molekylvægt (g/mol) 132.81
Synonym Nitryl Fluoborate, Nitryl tetrafluoroborate, Nitronium Fluoroborate, Nitronium Tetrafluoroborate, Nitronium Tetrafluoroborate, Nitryl Tetrafluoroborate, Nitryl Tetrafluoroborate
IUPAC navn nitronium; Tetrafluororat
SMIL F[B-](F)(F)F.O=[N+]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitronium Tetrafluoroborate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/BF4.NO2/c2-1(3,4)5;2-1-3/q-1;+1
Formel vægt 132.9958