Få mere at vide
Nitronium Tetrafluoroborat (teknisk kvalitet), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Nitronium Tetrafluoroborate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/BF4.NO2/c2-1(3,4)5;2-1-3/q-1;+1 |
| Formel vægt | 132.9958 |