Få mere at vide
Nitroniumtetrafluoroborat, 97%
Artikelnummer. 10082370 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10082370 25 g Plastflaske 25g
10516603 5 g Plastflaske 5g
11904131 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10082370 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174380250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132,81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13826-86-3
Molekylær formel BF4NO2
Molekylvægt (g/mol) 132.81
MDL nummer MFCD00011432
InChI nøgle XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
PubChem CID 11073463
IUPAC navn nitronium;tetrafluorborat
SMIL [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitronium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 200,0 °C
Farve Farveløs gennem hvid
Fysisk form Vedhæftende krystaller
Mængde 25 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 96% min
Lineær formel NO2BF4
Fieser 01,742; 04,358; 05,476; 08,361; 09,324; 01,747; 04,360; 07,253; 08,364; 14,215
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: kan nedbrydes
Formel vægt 132.81
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitronium tetrafluoroborate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.