Få mere at vide
Nitronium tetrafluoroborate, 96%
Artikelnummer. 11489586
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11489586
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20167.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132.81 g/mol
Nitroniumtetrafluorborat har vist sig at være et alsidigt nitreringsmiddel for nitrogenforbindelser, hvilket giver det tilsvarende N-nitro-derivat, når det reageres med sekundære alifatiske aminer, en acylalifatisk amin, en carbamatester: en diacylamin og primære amider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Nitroniumtetrafluorborat har vist sig at være
et alsidigt nitreringsmiddel for nitrogenforbindelser, hvilket giver det tilsvarende N-nitro-derivat, når det reageres med sekundære alifatiske aminer, en acylalifatisk amin, en carbamatester: en diacylamin og primære amider.
Opløselighed Nedbrydes i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser, vand/fugt og varme. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Opbevar det på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13826-86-3
Molekylær formel BF4NO2
Molekylvægt (g/mol) 132.81
MDL nummer MFCD00011432
InChI nøgle XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
PubChem CID 11073463
SMIL [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitronium tetrafluoroborate
Smeltepunkt ∽240°C (decomposition)
Mængde 25 g
Lineær formel NO2BF4
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Decomposes in water.
IUPAC navn dioxoamin; tetrafluorboranid
Formel vægt 132.81
Procent renhed 96%
Følsomhed Moisture sensitive