Få mere at vide
Nitronium tetrafluoroborat, 96%
Artikelnummer. 11479586
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479586 5 g 5g
11489586 25 g 25g
11499586 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20167.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    591.60 DKK
    482.65 DKK / 5g
    Spare 108.95 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132,81 g/mol
Nitroniumtetrafluorborat har vist sig at være et alsidigt nitreringsmiddel for nitrogenforbindelser, hvilket giver det tilsvarende N-nitro-derivat, når det reageres med sekundære alifatiske aminer, en acylalifatisk amin, en carbamatester: en diacylamin og primære amider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Nitroniumtetrafluorborat har vist sig at være
et alsidigt nitreringsmiddel for nitrogenforbindelser, hvilket giver det tilsvarende N-nitro-derivat, når det reageres med sekundære alifatiske aminer, en acylalifatisk amin, en carbamatester: en diacylamin og primære amider.
Opløselighed Nedbrydes i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser, vand/fugt og varme. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Opbevar det på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13826-86-3
Molekylær formel BF4NO2
Molekylvægt (g/mol) 132.81
MDL nummer MFCD00011432
InChI nøgle XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
PubChem CID 11073463
SMIL [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitronium tetrafluoroborate
Smeltepunkt ∽240 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Følsomhed Fugtfølsom
Lineær formel NO2BF4
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Nedbrydes i vand.
IUPAC navn nitronium;tetrafluorborat
Formel vægt 132.81
Procent renhed 96%