Få mere at vide
Nitronium tetrafluoroborat, 90%
Artikelnummer. 11347818
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11347818 5 g 5g
11337818 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11347818 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 036374.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Add to basket
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132,81 g/mol
Ingolds metode til konkurrerende nitrering er blevet brugt til at bestemme relative reaktiviteter af alkylbenzener og benzen i homogene mononitreringer med nitroniumtetrafluorborat i tetramethylensulfonopløsninger. Oxidation af både exo- og endo-2-bromonorbornan med nitroniumtetrafluorborat i acetonitril gav N-exo-2-norbornylacetamid. Anvendes til syntese og karakterisering af nye polyhydroxyorganocarboxylerede fullerenderivater gennem elektrofil tilsætning af nitroniumtetrafluorborat til fullerener i nærvær af arencarboxylsyre i et ikke-vandigt medium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13826-86-3
Molekylær formel BF4NO2
Molekylvægt (g/mol) 132.81
MDL nummer MFCD00011432
InChI nøgle XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
PubChem CID 11073463
IUPAC navn nitronium;tetrafluorborat
SMIL [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale Nitronium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 240 °C (dec.)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Følsomhed Fugtfølsom
Lineær formel NO2BF4
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Nedbrydes i vand.
Formel vægt 132.81
Procent renhed 90%