Få mere at vide
Nitronium tetrafluoroborat, 0,5 M opløsning i sulfolan
Artikelnummer. 10732221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
200 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
200ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10732221 200 mL Glasflaske 200ml
10092380 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10732221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 175132000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-04-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132,81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitronium tetrafluoroborate
CAS 13826-86-3, 126-33-0
Farve Farveløs til gul
CAS min % 5.03, 94.24
CAS Max % 5.76, 94.97
Fysisk form Løsning
Mængde 200 mL
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.268
Tæthed 1.2680g/mL
Molekylær formel BF4NO2
Lineær formel NO2BF4
MDL nummer MFCD00011432
Fieser 01,742; 04,358; 05,476; 08,361; 09,324; 06,520; 07,324; 09,414; 12,435; 13,274; 14,282; 17,314
Synonym nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
InChI nøgle XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
IUPAC navn nitronium;tetrafluorborat
Molekylvægt (g/mol) 132.81
PubChem CID 11073463
Formel vægt 132.81
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitronium tetrafluoroborate, 0.5 M solution in sulfolane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.