Få mere at vide
Nitronium tetrafluoroborate, 0.5M solution in sulfolane, AcroSeal™
Artikelnummer. 10311140 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10311140 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10311140 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429071000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132.81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitronium tetrafluoroborate
CAS 13826-86-3, 126-33-0
Farve Farveløs til gul
CAS min % 5.03, 94.24
CAS Max % 5.76, 94.97
Fysisk form Løsning
Mængde 100 mL
Molekylær formel BF4NO2
Lineær formel NO2BF4
MDL nummer MFCD00011432
Synonym nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
InChI nøgle XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
IUPAC navn nitronium;tetrafluorborat
Molekylvægt (g/mol) 132.81
PubChem CID 11073463
Formel vægt 132.81
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.268
Tæthed 1.2680g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitronium tetrafluoroborate, 0.5 M solution in sulfolane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.