Få mere at vide
Nitronium Tetrafluororat (0,5 M opløsning i sulfolan), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitronium Tetrafluoroborate |
| CAS | 13826-86-3 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | BF4NO2 |
| Synonym | Nitryl Fluoborate, Nitryl tetrafluoroborate, Nitronium Fluoroborate, Nitronium Tetrafluoroborate, Nitronium Tetrafluoroborate, Nitryl Tetrafluoroborate, Nitryl Tetrafluoroborate |
| InChI formel | InChI=1S/BF4.NO2/c2-1(3,4)5;2-1-3/q-1;+1 |
| SMIL | F[B-](F)(F)F.O=[N+]=O |
| IUPAC navn | nitronium; Tetrafluororat |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.81 |
| Formel vægt | 132.9958 |
| Vis mere |