Få mere at vide
Nitronium Tetrafluororat (0,5 M opløsning i sulfolan), TRC
Artikelnummer. 30470416
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30470416 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30470416 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5978802.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitronium Tetrafluoroborate
CAS 13826-86-3
Mængde 2.5 g
Molekylær formel BF4NO2
Synonym Nitryl Fluoborate, Nitryl tetrafluoroborate, Nitronium Fluoroborate, Nitronium Tetrafluoroborate, Nitronium Tetrafluoroborate, Nitryl Tetrafluoroborate, Nitryl Tetrafluoroborate
InChI formel InChI=1S/BF4.NO2/c2-1(3,4)5;2-1-3/q-1;+1
SMIL F[B-](F)(F)F.O=[N+]=O
IUPAC navn nitronium; Tetrafluororat
Molekylvægt (g/mol) 132.81
Formel vægt 132.9958
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5 M