Få mere at vide
Nitroniumtetrafluorborat, 0,3 til 0,5 M opløsning. i sulfolan, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Mængde:
25 mL
200 mL
Unit Size:
200ml
25ml
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Nitronium tetrafluoroborate |
| Mængde | 25 mL |
| Lineær formel | NO2BF4 |
| FN nummer | UN3265 |
| Formel vægt | 132.81 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 0.3 to 0.5M soln. in sulfolane |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Tæthed | 1.268 |