Få mere at vide
Nitroniumtetrafluoroborat, 0,3 til 0,5 m soln i sulfolan
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitronium tetrafluoroborate |
| Mængde | 200 mL |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Tæthed | 1.268 |
| Lineær formel | NO2BF4 |
| FN nummer | UN3265 |
| Formel vægt | 132.81 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 0.3 to 0.5M soln. in sulfolane |