Få mere at vide
Nitroniumtetrafluoroborat, 0,3 til 0,5 m soln i sulfolan
Artikelnummer. 15468765
Skift visning
Mængde:
25 mL
200 mL
Pakningsstørrelse:
200ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15468765 25 mL 25ml
15478765 200 mL 200ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468765 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34069.AC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132,81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13826-86-3
Molekylær formel BF4NO2
Molekylvægt (g/mol) 132.81
MDL nummer MFCD00011432
InChI nøgle XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
PubChem CID 11073463
IUPAC navn salpetersyre; tetrafluorboranid
SMIL [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitronium tetrafluoroborate
Mængde 25 mL
Lineær formel NO2BF4
FN nummer UN3265
Formel vægt 132.81
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.3 to 0.5M soln. in sulfolane
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.268