Få mere at vide
Nitronium hexafluorophosphate
Artikelnummer. p-4824856
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11342248
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013151.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 19200-21-6 | F6NO2P | 190.969 g/mol
Nitroniumhexafluorphosphat er et nitreringsreagens, der anvendes til nitrering af alkaner såsom methan, ethan, propan, n-butan, isobutan, neopentan og cyclohexan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19200-21-6
Molekylær formel F6NO2P
Molekylvægt (g/mol) 190.969
MDL nummer MFCD00031520
InChI nøgle DXWZKTLGZWTYPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitronium hexafluorophosphate, nitronium ion hexafluorophosphate, dioxidonitrogen 1+ hexafluorophosphate
PubChem CID 45933661
IUPAC navn nitronium;hexafluorphosphat
SMIL [N+](=O)=O.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitronium hexafluorophosphate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in dichloromethane and nitroethane.
Formel vægt 190.97
Følsomhed Moisture sensitive
Udseende Off-white Cristals