Få mere at vide
Nitroniumhexafluorfosfat
Beskrivelse
Nitroniumhexafluorphosphat er et nitreringsreagens, der anvendes til nitrering af alkaner såsom methan, ethan, propan, n-butan, isobutan, neopentan og cyclohexan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitronium hexafluorophosphate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Udseende | Off-white Cristals |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i dichlorometan og nitroethan. |
| Formel vægt | 190.97 |