Få mere at vide
Nitron, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483398
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483398 5 g 5g
11473398 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17809.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2218-94-2 | C20H16N4 | 312.376 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2218-94-2
Molekylær formel C20H16N4
Molekylvægt (g/mol) 312.376
MDL nummer MFCD00005174
InChI nøgle CWGBFIRHYJNILV-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitron, unii-90im4z883z, 1,4-diphenyl-endoanilino-dihydrotriazole, 1,4-diphenyl-3-phenylamino-1h-1,2,4-triazolium inner salt, 1h-1,2,4-triazolium, 1,4-diphenyl-3-phenylamino-, hydroxide, inner salt, 1,4-diphenyl-3-phenylazamethylene-1,2,4-triazoline, 1,4-diphenyl-3-phenylamino-1,2,4-triazolium hydroxide inner salt, 4h-1,2,4-triazolium, 1,4-diphenyl-3-phenylamino-, inner salt, 4,5-dihydro-2,4-diphenyl-5-phenylimino-1h-1,2,4-triazolium inner salt
PubChem CID 720071
IUPAC navn (1,4-diphenyl-1,2,4-triazol-4-ium-3-yl)-phenylazanid
SMIL C1=CC=C(C=C1)[N-]C2=NN(C=[N+]2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitron
Smeltepunkt ∼185 °C (nedbrydning)
Mængde 5 g
Merck Index 14,6613
Formel vægt 312.38
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver