missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nitromifene Citrate (E/Z mixture), TRC

Artikelnummer. 30465146
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465146 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30465146 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4967002.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nitromifene Citrate (E/Z mixture)
CAS 5863-35-4
Molekylær formel C33H36N2O11
Mængde 2.5 mg
Synonym 1-[2-[4-[1-(4-Methoxyphenyl)-2-nitro-2-phenylethenyl]phenoxy]ethyl]-pyrrolidine 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 1-[2-[p-[α-(p-Methoxyphenyl)-β-nitrostyryl]phenoxy]ethyl]-pyrrolidine Citrate, 1-[2-(p-[a-(p-Methoxyphenyl)-β-nitrostyryl]-phenoxy)ethyl]pyrrolidine Monocitrate, 1-[2-[4-[2-(4-Methoxyphenyl)-1-nitro-2-phenylethenyl]phenoxy]ethyl]pyrrolidine Monocitrate, 1-[2-[p-[α-(p-Methoxyphenyl)-β-nitrostyryl]phenoxy]ethyl]pyrrolidine Monocitrate, 1-[2-[p-[α-(p-Methoxyphenyl)-β-nitrostyryl]phenoxy]ethyl]pyrrollidine Monocitrate, CI 628, CN 55945-27, NSC 110407, Parke Davis CI-628
InChI formel InChI=1S/C27H28N2O4.C6H8O7/c1-32-24-13-9-21(10-14-24)26(27(29(30)31)23-7-3-2-4-8-23)22-11-15-25(16-12-22)33-20-19-28-17-5-6-18-28;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h2-4,7-16H,5-6,17-20H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b27-26-;
SMIL COC(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=C(OCCN3CCCC3)C=C2)=C([N+]([O-])=O)/C4=CC=CC=C4.OC(CC(O)=O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC navn 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;1-[2-[4-[(Z)-1-(4-methoxyphenyl)-2-nitro-2-phenylethenyl]phenoxy]ethyl]pyrrolidine
Molekylvægt (g/mol) 636.65
Formel vægt 636.2319
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.