Få mere at vide
Nitromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418536
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16418536 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16418536 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0945
MedChemExpress Nitromide is an anti-parasitic agent.
Nitromide is an anti-parasitic agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitromide
Fysisk form Solid
CAS 121-81-3
Farve Light Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H5N3O5
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym 3,5-Dinitrobenzamide
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 2.2 mg/mL (10.42 mM)
SMIL O=C(N)C1=CC([N+]([O-])=O)=CC([N+]([O-])=O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 211.13
Formel vægt 211.13
Procent renhed 95.79%