Få mere at vide
Nitromethan-d3 (reagenskvalitet), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitromethane-D3 |
| CAS | 13031-32-8 |
| Molekylær formel | C D3 N O2 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1 S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | Trideuterio(nitro)metan |
| Molekylvægt (g/mol) | 64.058 |
| Formel vægt | 64,035 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 99% kemisk renhed |