Få mere at vide
Nitromethan-d3, til NMR, 99 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10772011 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
10 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10772011 25 mL Glasflaske 25ml
10104230 5 mL Glasflaske 5ml
10533531 10 mL Glasflaske 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10772011 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 166370250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 13031-32-8 | CH3NO2 | 64.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13031-32-8
Molekylær formel CH3NO2
Molekylvægt (g/mol) 64.06
MDL nummer MFCD00044214
InChI nøgle LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
Synonym nitromethane-d3, nitro 2h3 methane, nitro 2 h? methane, nitromethane-d3, 99 atom % d, methane-d3, nitro, cd3no2, trideuteronitromethane, methane-d3-, nitro, nitromethane-d3, ≥99 atom % d, contains 1 % v/v tms
PubChem CID 123293
IUPAC navn trideuterio(nitro)methan
SMIL [2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitromethane-d3
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99 atom % D
Tæthed 1.1800g/mL
Deuterium (D) 98.5% min.
Flammepunkt 35°C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.3795
Specifik vægtfylde 1.18
Vand 0.1% max. (K.F.)
Mængde 25 mL
Kogepunkt 100.0°C
Lineær formel CD3NO2
Formel vægt 64.06
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitromethane-d3
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /