Få mere at vide
Nitromethan-d3, til NMR, 99,5 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16348216 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16348216 5 mL 5ml
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16348216 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464230050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    925.00 DKK
    843.30 DKK / 5ml
    Spare 81.70 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13031-32-8 | CH3NO2 | 64,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitromethane-d3
Tæthed 1.1800 g/mL
Flammepunkt 35 °C
Brydningsindeks 1.3795
Specifik vægtfylde 1.18
Mængde 5 mL
CAS 13031-32-8
Kogepunkt 100,0 °C til 102,0 °C
Molekylær formel CH3NO2
Lineær formel CD3NO2
MDL nummer MFCD00044214
InChI nøgle LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
SMIL [2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])=O
IUPAC navn nitro(²H3)methan
Molekylvægt (g/mol) 64.06
Formel vægt 64.06
Grad NMR