Få mere at vide
Nitromethan-d{3}, 99 % (isotopisk), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344428
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11344428 5 g 5g
11334428 10 g 10g
11354428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11344428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042338.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 13031-32-8 | CH3NO2 | 64.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13031-32-8
Molekylær formel CH3NO2
Molekylvægt (g/mol) 64.06
MDL nummer MFCD00044214
InChI nøgle LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
Synonym nitromethane-d3, nitro 2h3 methane, nitro 2 h? methane, nitromethane-d3, 99 atom % d, methane-d3, nitro, cd3no2, trideuteronitromethane, methane-d3-, nitro, nitromethane-d3, ≥99 atom % d, contains 1 % v/v tms
PubChem CID 123293
IUPAC navn trideuterio(nitro)methan
SMIL [2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitromethane-d3
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note Isotop
Tæthed 1.183 g/mL
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.3795
Mængde 5 g
Kogepunkt 100 °C
FN nummer UN1261
Formel vægt 64.06
Procent renhed 99%