Få mere at vide
Nitromathan i dimethylsulfoxid, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16369757 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16369757 1 mL 1ml
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 16369757 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. USPS2722DMSO
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Nitromethan75-52-5250 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitromethane in Dimethyl Sulfoxide
Navn note USP 467 Standard
Emballage 2 ml ravfarvet præpareret glasampule
CAS 75-52-5
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Eksplosionsgrænse 1.8% (volume); 63% (volume)
Tændingspunkt 270°C
Damptryk 2.5 hPA (20°C)
Analyt- eller komponentnavne Nitromethane
Tæthed 1.1g/cm3
Fysisk form Væske
Molekylær formel CH3NO2
MDL nummer MFCD00007400
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[N+]([O-])=O
Element Nitromethane
IUPAC navn nitromethan
Opløsningsmiddel eller Matrix Dimethyl Sulfoxide
Molekylvægt (g/mol) 61.04
PubChem CID 6375
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:77701
Grad USP
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 250μg/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Stock VOA
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl sulfoxide
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug