missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nitroguanidine (Wetted with water >20%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitroguanidine |
| CAS | 556-88-7 |
| Molekylær formel | C H4 N4 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Guanidine','N-nitro-, Guanidine','nitro- (8CI,9CI), N-Nitroguanidine, 1-Nitroguanidine, 2-Nitroguanidine, N1-Nitroguanidine, NQ, NSC 41036, Nitroguanidine, N''-Nitroguanidine, Picrite, Picrite (propellant), α-Nitroguanidine, β-Nitroguanidine |
| InChI formel | InChI=1S/CH4N4O2/c2-1(3)4-5(6)7/h(H4,2,3,4) |
| SMIL | NC(=N)N[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-nitroguanidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.07 |
| Formel vægt | 104.0334 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?