Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Nitrogenrør (Schlenk-rør) med PTFE-nåleventilstophane
Artikelnummer. p-7222596
Kapacitet (metrisk):
10 ml
250 ml
Artikelnummer. 11923421
Brand: Lenz Laborglasintrumente 03370649
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • PTFE nåleventil stophane
  • Med konisk jordforbindelse og PTFE stophane
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Materiale Duran Glas