Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Nitrogenrør (Schlenk-rør) med PTFE-nåleventilstophane
Artikelnummer. 11923421
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11923421 250 ml
11983411 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11923421 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 03370649
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    914.00 DKK
    668.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 245.26 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • PTFE nåleventil stophane
  • Med konisk jordforbindelse og PTFE stophane
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Materiale Duran Glas