Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Nitrogenrør (Schlenkrør) med NS stophane
Artikelnummer. p-7222609
Standard konusled:
NS 14/23 Fatning
NS 14/23 Kegle
Artikelnummer. 10613442
Brand: Lenz Laborglasintrumente 03370149
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med konisk jordforbindelse og NS stophane
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Duran Glas
Standard konusled NS 14/23 Fatning