Få mere at vide
Nitrogen sat til ASTM D6366: N @ blank, 0,1, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10 ng/μl i p-Xylen
Artikelnummer. 30316333
Skift visning
Mængde:
Sæt (7)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30316333 Sæt (7) Hver
1 options
Artikelnummer. 30316333 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGNCEDSET1B
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrogen
CAS 7727-37-9
Analyt- eller komponentnavne Nitrogen
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel N2
Synonym Nitrogen, Diatomic nitrogen, Dinitrogen, Molecular nitrogen, Nitrogen (N2), Nitrogen gas, Nitrogen nutrition (plant), Nitrogen-14
InChI formel InChI=1 S/N2/c1-2
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL N#N
Element Cu
Opløsningsmiddel eller Matrix p-xylen
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 28.01
Mængde Sæt (7)
Formel vægt 28.0061