Få mere at vide
Nitrogen sat til ASTM D6366: N @ blank, 0,1, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10 ng/μl i p-Xylen
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrogen |
| CAS | 7727-37-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Nitrogen |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | N2 |
| Synonym | Nitrogen, Diatomic nitrogen, Dinitrogen, Molecular nitrogen, Nitrogen (N2), Nitrogen gas, Nitrogen nutrition (plant), Nitrogen-14 |
| InChI formel | InChI=1 S/N2/c1-2 |
| Løsningstype | Enkelt løsning |
| SMIL | N#N |
| Element | Cu |
| Vis mere |