Få mere at vide
Nitrogensæt til ASTM D6366: N @ 10, 25, 50, 75, 100 ng/μl i isooktan
Artikelnummer. 30327411
Skift visning
Mængde:
Sæt (2)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30327411 Sæt (2) Hver
1 options
Artikelnummer. 30327411 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGNCEDSET2
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale Nitrogen
CAS 7727-37-9
Analyt- eller komponentnavne Nitrogen
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel N2
Synonym Nitrogen, Diatomic nitrogen, Dinitrogen, Molecular nitrogen, Nitrogen (N2), Nitrogen gas, Nitrogen nutrition (plant), Nitrogen-14
InChI formel InChI=1 S/N2/c1-2
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL N#N
Opløsningsmiddel eller Matrix Isooctan
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 28.01
Mængde Sæt (2)
Formel vægt 28.0061
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.