Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Nitrogen rundbundet kolber (til Schlenk) med PTFE nåleventil stophane
Beskrivelse
- Nitrogen rundbundede kolber (til Schlenk)
- Med PTFE nåleventil stophane
- Med konisk jordforbindelse og PTFE nåleventil stophane
- Med inskriptionslabel, materiale: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Materiale | Duran Glas |
| Standard konusled | NS 14/23 |