Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Nitrogen rundbundet kolber (til Schlenk) med PTFE nåleventil stophane
Artikelnummer. 11903411
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Standard konusled:
NS 14/23
NS 29/32
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Standard konusled
11903411 50 mL NS 14/23
11913411 100 mL NS 14/23
11923411 250 mL NS 14/23
11933411 50 mL NS 29/32
11943411 100 mL NS 29/32
11953411 250 mL NS 29/32
11963411 500 mL NS 29/32
11993401 25 mL NS 14/23
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11903411 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 03360628
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Nitrogen rundbundede kolber (til Schlenk)
  • Med PTFE nåleventil stophane
  • Med konisk jordforbindelse og PTFE nåleventil stophane
  • Med inskriptionslabel, materiale: DURAN™
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Duran Glas
Standard konusled NS 14/23