Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Nitrogen rundbundet kolber med NS stophane
:
Kapacitet (metrisk): 250 ml
Beskrivelse
- Med konisk jordforbindelse og NS stophane
- Med inskriptionslabel
- Materiale: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Stophaneboring - 2,5 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Sokkelled | NS 29/32 |