Få mere at vide
Aalborg™ Nitrogen direkte strømningsrør 150 mm referenceskala
Beskrivelse
- Direkte læserør er ligetil.
- Måleskalaen på hvert af disse rør aflæser det faktiske flow ved standardforhold i et udvalg af engelske eller metriske enheder.
- Opnåelse af faktiske strømningshastigheder med disse rør kræver brug af en referenceskalaflowkorrelationstabel.
- Referenceskalarør er nyttige ved måling af strømningshastigheder for andre gasser end luft og/eller til ikke-standardmæssige forhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Nitrogen direkte flow rør |
| Bredde (metrisk) | 150 mm |
| Luftstrømshastighed | 500 ml/min. |