Få mere at vide
Nitrogenkontrolstandard: N @ 50 ppm i isooctan, VHG™
Artikelnummer. 17940696
Skift visning
Mængde:
5 x 2 ml
Artikelnummer. Mængde
17940696 5 x 2 ml
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17940696 Fornitore VHG Labs N. del fornitore ALKKTNISOV550SGL
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Nitrogenkontrolstandard: N @ 50 ppm i isooktan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale Nitrogen
CAS 7727-37-9
Analyt- eller komponentnavne Nitrogen
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel N2
Koncentration 50 ppm
Synonym Nitrogen, Diatomic nitrogen, Dinitrogen, Molecular nitrogen, Nitrogen (N2), Nitrogen gas, Nitrogen nutrition (plant), Nitrogen-14
InChI formel InChI=1S/N2/c1-2
SMIL N#N
IUPAC navn Molekylært nitrogen
Opløsningsmiddel eller Matrix Isooctan
Molekylvægt (g/mol) 28.01
Mængde 5 x 2 ml
Formel vægt 28,0061 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.