Få mere at vide
Nitrogenkontrolstandard: N @ 1 ppm i isooctan, VHG™
Beskrivelse
Nitrogenkontrolstandard: N @ 1 ppm i isooktan
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrogen |
| CAS | 7727-37-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Nitrogen |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | N2 |
| Koncentration | 1 ppm |
| Synonym | Nitrogen, Diatomic nitrogen, Dinitrogen, Molecular nitrogen, Nitrogen (N2), Nitrogen gas, Nitrogen nutrition (plant), Nitrogen-14 |
| InChI formel | InChI=1S/N2/c1-2 |
| SMIL | N#N |
| IUPAC navn | Molekylært nitrogen |
| Vis mere |