Få mere at vide
Nitrogenkalibreringssæt: 0-100 mg/kg i isooktan, VHG™
Artikelnummer. 17901636
Skift visning
Mængde:
9 x 2 ml
Artikelnummer. Mængde
17901636 9 x 2 ml
1 options
Artikelnummer. 17901636 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. ALKKTNISOV9100SET
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Nitrogenkalibreringssæt: 0-100 mg/kg i isooktan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrogen
CAS 7727-37-9
Analyt- eller komponentnavne Nitrogen
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel N2
Koncentration 0-100 mg/kg
Synonym Nitrogen, Diatomic nitrogen, Dinitrogen, Molecular nitrogen, Nitrogen (N2), Nitrogen gas, Nitrogen nutrition (plant), Nitrogen-14
InChI formel InChI=1S/N2/c1-2
SMIL N#N
IUPAC navn Molekylært nitrogen
Opløsningsmiddel eller Matrix Isooctan
Molekylvægt (g/mol) 28.01
Mængde 9 x 2 ml
Formel vægt 28,0061 g/mol