Få mere at vide
Nitrofurazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrofurazone |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+ |
| Formel vægt | 198.0389 |