Få mere at vide
Nitrofurat, TRC
Artikelnummer. 30135777
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135777 10 g
30008421 250 mg
30003803 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135777 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN49595510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 645-12-5
Molekylær formel C5H3NO5
Molekylvægt (g/mol) 157.08
Synonym Nitrofuroic Acid, 5-Nitro-2-furancarboxylic Acid, 5-Nitro-2-furoic Acid, 5-Nitro-2-furylcarboxylic Acid, 5-Nitrofuroic Acid, 5-Nitropyromucic Acid, NSC 6452
IUPAC navn 5-nitrofuran-2-carboxylsyre
SMIL C1=C(C(=O)O)OC(=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrofurate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H3NO5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)
Formel vægt 157.0011