Få mere at vide
Nitrofurantoin Gule krystaller. MP Biomedicals
Artikelnummer. 11459161 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459161 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 11459161 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215588183
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 67-20-9
Molekylær formel C8H6N4O5
Molekylvægt (g/mol) 238.16
MDL nummer MFCD00003224
InChI nøgle NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
Synonym nitrofurantoin, macrodantin, 5-nitrofurantoin, furadantin, furadonine, nitrofurantoine, furadantine, furadantoin, furadoine, furadontin
PubChem CID 6604200
ChEBI CHEBI:71415
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)\C=N\N1CC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrofurantoin
Farve Gul
Mængde 250 g
IUPAC navn 1-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)methylidenamino]imidazolidin-2,4-dion
Formel vægt 238.2
Fysisk form Krystaller
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitrofurantoin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrofurantoin