Få mere at vide
Nitrofurantoin Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrofurantoin Monohydrate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N4O5.H2O/c13-6-4-11(8(14)10-6)9-3-5-1-2-7(17-5)12(15)16;/h1-3H,4H2,(H,10,13,14);1H2/b9-3+; |
| Formel vægt | 256.0444 |