Få mere at vide
Nitrofurantoin, 98%
Artikelnummer. 11936821 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11936821 100 g 100g
11926821 10 g 10g
11946821 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11936821 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 229381000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 67-20-9 | C8H6N4O5 | 238,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-20-9
Molekylær formel C8H6N4O5
Molekylvægt (g/mol) 238.16
MDL nummer MFCD00003224
InChI nøgle NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
Synonym nitrofurantoin, macrodantin, 5-nitrofurantoin, furadantin, furadonine, nitrofurantoine, furadantine, furadantoin, furadoine, furadontin
PubChem CID 6604200
ChEBI CHEBI:71415
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)\C=N\N1CC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrofurantoin
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Mængde 100 g
IUPAC navn 1-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)methylidenamino]imidazolidin-2,4-dion
Formel vægt 238.16
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitrofurantoin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.