Få mere at vide
Nitrofurantoin, 98%
Beskrivelse
Nitrofurantoin er et nitrofuran-antibiotikum, der bruges som substrat for bakteriel nitrofuranreduktase til at studere interaktionerne mellem aktive metabolitter og DNA, ribosomale proteiner samt metaboliske og prooxiderende processer. Det er en antibaktericid forbindelse, der historisk er blevet fremstillet ved reaktionen mellem 1-aminohydantoinsulfat og 5-nitro-2-furaldehyddiacetat. Det viser aktivitet mod mange gram-positive og gram-negative bakterier. Nitrofurantoin er effektivt mod enterokokker, stafylokokker, streptokokker, corneybakterier og mange stammer af Escherichia coli.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Nitrofurantoin er et nitrofuran-antibiotikum, der bruges som substrat for bakteriel nitrofuranreduktase til at studere interaktionerne mellem aktive metabolitter og DNA, ribosomale proteiner samt metaboliske og prooxiderende processer. Det er en antibaktericid forbindelse, der historisk er blevet fremstillet ved reaktionen mellem 1-aminohydantoinsulfat og 5-nitro-2-furaldehyddiacetat. Det viser aktivitet mod mange gram-positive og gram-negative bakterier. Nitrofurantoin er effektivt mod enterokokker, stafylokokker, streptokokker, corneybakterier og mange stammer af Escherichia coli.
Opløselighed
Opløseligt i vand (<0,01 g/100mL ved 19 °C), dimethylsulfoxid og methanol.
Bemærk
Hold beholderen tæt forseglet. Opbevar den under kølige, tørre forhold i godt forseglede beholdere. Opbevar under tør inert gas. Den er hygroskopisk af natur. Inkompatibel med oxidationsmidler. Den er lysfølsom.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrofurantoin |
| Smeltepunkt | ∼265 °C (dekomponering) |
| Mængde | 500 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk; Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (<0,01 g/100 ml ved 19 °C), dimethylsulfoxid og methanol. |
| Formel vægt | 238.16 |
| Procent renhed | 98% |