Få mere at vide
Nitrofurantoin, 98%, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar B24079.14
Mængde 25g
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11421077
  • 376.87 DKK / 25g
 Begrænset vare
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Nitrofurantoin is a nitrofuran antibiotic that is used as a substrate of bacterial nitrofuran reductase to study the interactions of active metabolites with DNA, ribosomal proteins and metabolic and pro-oxidant processes. It is an antibactericidal compound that has been historically prepared by the reaction of 1-aminohydantoin sulfate and 5-nitro-2-furaldehyde diacetate. It shows activity against many Gram-positive and Gram-negative bacteria. Nitrofurantoin is effective against enterococci, staphylococci, streptococci, corneybacteria, many strains of Escherichia coli.
Solubility
Soluble in water (<0.01g/100mL at 19°C), dimethyl sulfoxide and methanol.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Store under dry inert gas. It is hygroscopic in nature. Incompatible with oxidizing agents. It is sensitive to light.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
67-20-9
238.16
NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
6604200
1-[(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]imidazolidine-2,4-dione
C8H6N4O5
MFCD00003224
nitrofurantoin, macrodantin, 5-nitrofurantoin, furadantin, furadonine, nitrofurantoine, furadantine, furadantoin, furadoine, furadontin
CHEBI:71415
[O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)\C=N\N1CC(=O)NC1=O
Tekniske data
Nitrofurantoin
C8H6N4O5
25g
nitrofurantoin, macrodantin, 5-nitrofurantoin, furadantin, furadonine, nitrofurantoine, furadantine, furadantoin, furadoine, furadontin
NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
1-[(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]imidazolidine-2,4-dione
6604200
238.16
67-20-9
MFCD00003224
Hygroscopic; Light sensitive
Soluble in water (<0.01g/100 ml at 19°C),dimethyl sulfoxide and methanol.
[O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)\C=N\N1CC(=O)NC1=O
238.16
CHEBI:71415
98%
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Nitrofurantoin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrofurantoin