Få mere at vide
Melford Nitrofurantoin
Artikelnummer. 30018592
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018592 5 g
30018589 1 g
30018591 25 g
30018590 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30018592 Leverandør Melford Leverandørnr. N515005.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Nitrofurantoin virker ved at hæmme bakterielle enzymer involveret i metabolismen af visse forbindelser, hvilket fører til afbrydelse af bakteriel DNA, RNA og proteinsyntese.
Nitrofurantoin virker ved at hæmme bakterielle enzymer involveret i metabolismen af visse forbindelser, hvilket fører til afbrydelse af bakteriel DNA, RNA og proteinsyntese.
Forskere kan bruge nitrofurantoin som et selektivt middel ved at inkorporere det i dyrkningsmedier for at fremme væksten af celler eller organismer, der er blevet gensplejset til at udtrykke resistens over for dette antibiotikum. Det kan have anvendelser i mikrobiologi og cellekultureksperimenter, især i forbindelse med antibiotikaudvælgelse.
Tekniske data
CAS 67-20-9
Molekylær formel C8H6N4O5
Mængde 5 g