Få mere at vide
Melford Nitrofurantoin
Beskrivelse
Nitrofurantoin virker ved at hæmme bakterielle enzymer involveret i metabolismen af visse forbindelser, hvilket fører til afbrydelse af bakteriel DNA, RNA og proteinsyntese.
Forskere kan bruge nitrofurantoin som et selektivt middel ved at inkorporere det i dyrkningsmedier for at fremme væksten af celler eller organismer, der er blevet gensplejset til at udtrykke resistens over for dette antibiotikum. Det kan have anvendelser i mikrobiologi og cellekultureksperimenter, især i forbindelse med antibiotikaudvælgelse.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 67-20-9 |
| Molekylær formel | C8H6N4O5 |
| Mængde | 1 g |