Få mere at vide
Nitrofurantoin-13C3, TRC
Artikelnummer. 18010420
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18010420 5 mg
18050410 1 mg
18082910 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18010420 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4938525MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1217226-46-4
Molekylær formel 13C3 C5 H6 N4 O5
Molekylvægt (g/mol) 241.14
Synonym Labeled Nitrofurantoin, Nitrofurantoin-13C3
IUPAC navn 1-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)methylideneamino]-(2,4,5-^{13}C_{3})1,3-diazolidine-2,4-dione
SMIL [O-][N+](=O)c1oc(\C=N\N2[13CH2][13C](=O)N[13C]2=O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrofurantoin 13C3
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6N4O5/c13-6-4-11(8(14)10-6)9-3-5-1-2-7(17-5)12(15)16/h1-3H,4H2,(H,10,13,14)/b9-3+/i4+1,6+1,8+1
Formel vægt 241.0439
Procent renhed >95%